Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
---|---|
Exactitud | ±0.5 kg/m3 |
Incrementos | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
Certificaciones/conformidad | ASTM E100-10 |
Longitud (métrico) | 380 mm |
Código de producto | Marca | Densidad (métrico) | Número ASTM | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Densidad (métrico) | Número ASTM | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11776933
![]() |
Fisherbrand™
2300H |
600 - 650 kg/m3 | 300H | ||||||
11786933
![]() |
Fisherbrand™
2301H |
650 - 700 kg/m3 | 301H | ||||||
11796933
![]() |
Fisherbrand™
2302H |
700 - 750 kg/m3 | 302H | ||||||
11706943
![]() |
Fisherbrand™
2303H |
750 - 800 kg/m3 | 303H | ||||||
11716943
![]() |
Fisherbrand™
2304H |
800 - 850 kg/m3 | 304H | ||||||
11726943
![]() |
Fisherbrand™
2305H |
850 - 900 kg/m3 | 305H | ||||||
11746943
![]() |
Fisherbrand™
2307H |
950 - 1000 kg/m3 | 307H | ||||||
11736943
![]() |
Fisherbrand™
2306H |
900 to 950g/L | 306H | ||||||
11756943
![]() |
Fisherbrand™
2308H |
De 1000 a 1050 g/l | 308H | ||||||
Descripción
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Hydrometer with Incorporated Thermometer | |
Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C | |
380 mm | |
±1° C | |
−20 to +65°C | |
15°C |
±0.5 kg/m3 | |
ASTM E100-10 | |
Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve | |
Vidrio | |
Determination of fluid density |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.