Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio transparente Pack Premium con septum de 0.125 pulg
Proteja sus muestras más críticas, desde la recogida hasta el análisis, mediante estos viales de vidrio transparente Premium Pack, que incluyen un embalaje protector con un divisor de espuma dura para mantener los viales separados de forma segura.
249.00€ - 279.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio (tipo 1) |
Nivel | contenedores |
N.º por caja | 72 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012425
![]() |
Thermo Scientific™
139-20C |
20 ml |
249.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15316845
![]() |
Thermo Scientific™
140-40C |
40 ml |
279.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Protect your most critical samples from collection to analysis. Thermo Scientific™ Premium Pack Clear Glass Vials with 0.125 in. Septa feature protective packaging with hard foam divider that hold vials securely separated, each in their own individual cell for ultimate vial protection. Hard foam sectional design allows clusters of nine (9) vials to be separated from the pack for convenient handling. Each vial includes an assembled dust cover to prevent particulate accumulation and protect the injection surface prior to use.
- Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
- La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
- Elija entre los tamaños de 20 ml o 40 ml
- Tapón con cubierta abierta de polipropileno blanco con un septum estándar de 0.125 pulg de grosor de silicona con revestimiento de PTFE
- Tapa antipolvo de polietileno acoplada en cada tapón para proteger el septum de la acumulación de partículas antes del análisis
- Septum unido de forma permanente al tapón; no se puede caer o desajustar cuando se perfora
- Compatibles directamente con automatización
- Tapones y tapas antipolvo acoplados en los viales
Incluye:
Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- El divisor rígido de celdas de espuma amortigua y protege los viales durante el transporte y la manipulación
Especificaciones
1,1 in, 28 mm | |
Vidrio (tipo 1) | |
72 | |
Polipropileno | |
72 cajas | |
Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO. | |
24-414 |
Transparente | |
contenedores | |
ND | |
Tapón con septum unido | |
3,17 mm | |
Vial |