Learn More
Invitrogen™ CEBADOR 10 UMOL
Cebador personalizado
Marca: Invitrogen™ 10629087
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).
Especificaciones
Cebador, 10μmol | |
Primer | |
10 μmol |