Learn More
Thermo Scientific™ Impresoras para CryoMed y CryoPlus
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con esta impresora opcional.
214.07€ - 2904.45€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11746449
|
Thermo Scientific™
4000566 |
Impresora | 120/220 V |
214.07€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11721579
|
Thermo Scientific™
4000665 |
Impresora | 120/220 V |
2904.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con las impresoras térmicas Thermo Scientific™ para congeladores CryoMed y CryoPlus™. Estas impresoras están disponibles en modelos de 120 V o 220 V e incluyen conjunto de cables y un kit de conectores RS-232.
Modelos de 120 V y 60Hz o de 220 V y 50 Hz.- Modelo 4000565: impresora de 120 V y 60 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
- Modelo 4000665: impresora de 220 V y 50 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
- Modelo 4000566: papel de impresora térmica (5 rollos/paquete)
Conjunto de cable y kit conector RS-232
Especificaciones
Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed |