Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos Vision™
Una gama completa de antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos
110.00€ - 116.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Detecta | Género Salmonella |
Tipo de producto | Portaobjetos para antisuero polivalente somático polivalente O A - I + VI |
Cantidad | 3 mL |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12986197
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6000 |
Portaobjetos para antisuero polivalente somático polivalente O A - I + VI |
116.00€
3 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11909064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6015 |
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo D Factor 9 |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11969054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6011 |
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo B Factor 4 |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11939084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6040 |
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Factor Vi |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11949104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6133 |
Portaobjetos para antisueros monovalentes de Salmonella con flagelo Factor I |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Todos los sueros producidos en conjunción con la sección de referencia sobre Salmonella de la Agencia de Laboratorios Veterinarios de Weybridge, Reino Unido
- La gama incluye un panel completo de antisueros somáticos polivalentes, antisueros somáticos monovalentes, antisueros de flagelos polivalentes y antisueros de flagelos monovalentes para las pruebas tradicionales de aglutinación en portaobjetos
- Vida útil de hasta cinco años desde la fecha de fabricación
Información de órdenes
Se suministra en frascos cuentagotas de 3,0 ml con código de colores
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Género Salmonella | |
Portaobjetos para antisuero polivalente somático polivalente O A - I + VI | |
3 mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años