Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie Pro-Tech
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Con reposabrazos:
No
Yes
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Silla alta ergonómica tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
- Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Laboratory Seat |
Color | Negro |
Ajustables | Sí |
Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
Acabado | Vinyl |
Para utilizar con (aplicación) | Sitting |
Material del bastidor | Acero |
Tipo de elevación | Gas Lift |
Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
Altura del asiento | High Bench Height |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.