Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de procaína, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Procaine hydrochloride |
Punto de fusión | 154.0°C to 158.0°C |
Color | Incoloro a blanco |
pH | 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.) |
Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl |
Cantidad | 500 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Procaine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.