Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo Omega Pro-tech XP™
Los guantes de laboratorio de primera calidad ofrecen una protección excelente y una sensibilidad al tacto excepcional.Los guantes de nitrilo Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ son guantes de laboratorio no estériles de longitud adicional que no contienen absolutamente nada de látex, lo que elimina todo el riesgo de reacciones alérgicas al látex de tipo 1.
34.40€ - 425.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN420:2003 y EN374-1 y 2:2003 |
---|---|
Clasificación | Diseño de complejos de EPI de categoría III europea |
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13455259
|
Nitritex™
OPTXP2103-M |
M | N/A | ||||||
15175544
|
Nitritex™
OPTXP2104-L |
L |
317.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12735875
|
Nitritex™
OPTXP2105-XL |
XL | N/A | ||||||
14891292
|
Nitritex™
OPTXP2102-S |
Pequeño | N/A | ||||||
Descripción
- El material de nitrilo violeta es resistente a una amplia gama de productos químicos, ácidos grasos y líquidos corporales
- Los guantes ambidiestros tienen una longitud de 300 mm para proporcionar una protección adicional en los puños
- Fuerte resistencia a las perforaciones sin comprometer el sensibilidad al tacto ni la maniobrabilidad
- Puño con reborde para facilitar la colocación y aumentar la estabilidad de los brazos
- La superficie texturizada ofrece un agarre mejorado
Especificaciones
EN420:2003 y EN374-1 y 2:2003 | |
Morado | |
Parcialmente texturizado | |
Sí | |
sin polvo | |
Con reborde | |
Productos químicos, fluidos corporales, ácidos grasos | |
300 mm |
Diseño de complejos de EPI de categoría III europea | |
Sí | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
No estéril | |
caja dispensadora | |
12 in |