Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo Profile 3000
Combine comfort and chemical resistance with Nitritex™ Profile 3000 nitrile exam gloves. Ambidextrous, latex-free glove offers chemical and puncture resistance.
59.25€ - 615.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, 13485:2003 e ISO 2859 |
---|---|
Clasificación | Dispositivo médico de clase I |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12910825
|
Ansell
PNA3101-XS |
XS | N/A | ||||||
12930825
|
Ansell
PNA3103-M |
M |
60.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12940825
|
Ansell
PNA3104-L |
L |
59.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12970825
|
Ansell
PNA3107-XXXL |
3XL | N/A | ||||||
13178646
|
Ansell
PNA3100-XXS |
2XS |
615.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12920825
|
Ansell
PNA3102-S |
Pequeño | N/A | ||||||
12950825
|
Ansell
PNA3105-XL |
XL |
59.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12960825
|
Ansell
PNA3106-XXL |
2XL |
59.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
- Excellent puncture resistance
- Beaded cuff provides easier donning and stability
- Textured surface for increased grip
- Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
- Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
- Easy-access 100-glove dispenser box
Especificaciones
ISO 9001:2008, 13485:2003 e ISO 2859 | |
Blanco | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
Guantes de examen | |
Para exploraciones de primera calidad | |
Sí | |
En caja | |
Profile 3000 |
Dispositivo médico de clase I | |
Sí | |
Sí | |
sin polvo | |
No estéril | |
Con reborde enrollado | |
Profile 3000 | |
100/paq. | |
240 mm |