Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Latex |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
Clasificación | Class IIa Medical Device |
Material del manguito | Látex |
Color | Natural |
Hand | Específico |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |