Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
The ideal choice for sensitive skin. Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves are sterile, extra-length gloves that are anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. Class IIa Medical certified; Latex-free.
Marca:  Nitritex™ PNHS85
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12775865
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
  • Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
Class IIa Medical Device
Blanco
Sí
Nitrilo
Guantes
Estéril
En caja
Productos químicos
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitrilo
Específico
Sí
sin polvo
8.5
Con reborde enrollado
50 par
305 mm