Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul proFood™ serie 87-305
Hechos de 100 % látex puro. Clorados en el interior para minimizar el riesgo de sufrir reacciones alérgicas
35.80€ - 35.90€
Especificaciones
Materiale parte posteriore Látex de caucho
Materiale polso Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Product Type Guantes
Stile 87-305
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
12647021
Ver documentos
Ansell™
87305070BP
7
35.90€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12657021
Ver documentos
Ansell™
87305080BP
8
35.80€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12667021
Ver documentos
Ansell™
87305090BP
9
35.80€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12677021
Ver documentos
Ansell™
87305100
10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Fabricados con látex 100 % puro
Aplicaciones:
  • Procesamiento de aves de corral
  • Procesamiento de carne de cerdo y ternera
  • Procesamiento de pescado
  • Procesamiento de frutas y verduras
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho
Látex de caucho natural
87-305
Azul
No flocado
Resistencia líquida y mecánica
Látex de caucho natural
Guantes
0,4 mm
En zigzag
144 par
87-305