Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para progranulina (GRN) de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
668.00€ - 5220.00€
Especificaciones
Número de acceso | P28798 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 20.58 to 15,000 pg/mL |
Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
Intervalo de calibración | 20 pg/mL to 15000 pg/mL |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18507824
|
Invitrogen™
EMGRNX10 |
10 x 96 pruebas |
5220.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15445273
|
Invitrogen™
EMGRN |
96 pruebas |
668.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse Progranulin (GRN) ELISA quantitates Ms Progranulin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Progranulin. Principle of the method The Mouse Progranulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La progranulina es la proteína precursora de la granulina, también llamada proepitelina y factor de crecimiento derivado de las células PC. La escisión del péptido de la señal produce Granulina madura. Tanto la granulina como el producto de la escisión más pequeño de la granulina regulan el crecimiento de las células. La progranulina estimula la proliferación de muchas células epiteliales, promueve su crecimiento independiente del anclaje y, cuando se sobreexpresa, confiere una tumorigenicidad epitelial. El gen de la progranulina/epitelina es multifuncional, con importantes funciones constitutivas en la homeostasis epitelial, la función reproductiva, inmunológica y neuronal. La progranulina se expresa constitutivamente en varios epitelios, particularmente en la piel, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductivo. La progranulina se expresa en las células inmunes in vivo y en neuronas específicas del cerebro.
Especificaciones
P28798 | |
20 pg/mL | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
ELISA | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
14824 | |
<12% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
Plasma 1 μL, Serum 1 μL, Supernatant 100 μL | |
RP23-226P4.4, Pgrn, epitelina | |
1 h 20 min |
20.58 to 15,000 pg/mL | |
20 pg/mL to 15000 pg/mL | |
Biotina | |
Factores de transcripción | |
This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: Mouse B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin, Lipocalin-2, LOX-1, Marapsin, MBL-2, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, O x 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon. | |
Mouse | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Grn | |
<10 | |
HRP | |
Revelado | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |