Learn More
Zeiss™ Fototubo Promostar
Diseñado para su uso con microscopios Primo Star
Marca: Zeiss™ 415500-1401-000
411.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fototubo binocular
- Imagen invertida
- 30°/20 (50:50)
- Para Primo Star
Especificaciones
Fototubo binocular de imagen invertida | |
30°/20 (50:50) | |
Primo Star | |
1 unidad |