Learn More
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical™
Código de producto. 10499370 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Quantità:
500 ml
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL 64272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Punto di fusione -60°C
Punti di ebollizione 187°C
Imballaggio Recipiente de metal
Quantità 25 L
Densità vapore 2.62
Peso formulazione 76.1g/mol
Pressione del vapore 0.13mbar at 20°C
Forma fisica Líquido viscoso