Learn More
Ácido propiónico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386690
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Glass Bottle
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-09-4
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid
Densidad 0.9900g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C3H6O2
Fórmula lineal C2H5CO2H
Índice de refracción 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Índice Merck 15, 7939
Peso molecular (g/mol) 74.079
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Presión de vapor 5mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Grado Pure
Forma física Liquid