Learn More
Cloruro de propionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434353
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de propionilo se utiliza como intermedio en la producción de productos agroquímicos y farmacéuticos. Sirve como intermedio para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido. Actúa como un agente de protección de cultivos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes, bases fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-03-8
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.522
Número MDL MFCD00000745
Clave InChI RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
Nombre IUPAC cloruro de propanoilo
SMILES CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionyl chloride
Punto de fusión -94°C
Densidad 1.061
Punto de ebullición 77°C to 79°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2COCl
Índice de refracción 1.404
Cantidad 2500 g
Número UN UN1815
Beilstein 385632
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7828
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza 98%