Learn More
Propiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 ml
2.50 litro
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Propiophenone |
Punto de fusión | 18.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0000g/mL |
Punto de ebullición | 218.0°C |
Temperatura de inflamación | 87°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5COC2H5 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Propiophenone