Learn More
Clorhidrato de (+/-)-propranolol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
75.27€ - 238.19€
CAS | 318-98-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H22ClNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 295.807 |
Número MDL | MFCD00012558 |
Clave InChI | ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal |
PubChem CID | 62882 |
ChEBI | CHEBI:8500 |
Nombre IUPAC | 1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato |
SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11372539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.06 |
5 g |
75.27€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11382539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.14 |
25 g |
238.19€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
318-98-9 | |
295.807 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
62882 | |
1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato |
C16H22ClNO2 | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
CHEBI:8500 | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Especificaciones
(+/-)-Propranolol hydrochloride | |
163°C to 165°C | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl | |
295.807 | |
CHEBI:8500 | |
99% |
318-98-9 | |
C16H22ClNO2 | |
14,7840 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato | |
62882 | |
295.8 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-268-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- (+/-)-Propranolol hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride