Learn More
Propilamina, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 litros
5 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-10-8
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -83.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7190g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C3H9N
Fórmula lineal CH3CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.719
Peso molecular (g/mol) 59.112
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Liquid