Learn More
Contec™ PROSAT™ EcoCloth™
Las toallitas PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ se fabrican con una tela absorbente duradera con muy pocos residuos extraíbles.
Marca:  Contec™ PSEC0002
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16875990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las toallitas PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ se fabrican con una tela absorbente duradera con muy pocos residuos extraíbles.
  • Saturadas con una mezcla de IPA y agua, estas toallitas son ideales para aplicaciones de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9 in
9 in
Poliéster celulósico no tejido
23 x 23 cm (9 x 9 in)
No estéril
23 cm
23 cm
Un solo uso
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada