Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™, con doble capa
BIOPHARMA
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
846.00€ - 882.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas presaturadas PROSAT™
Longitud (imperial) 17 pulg.
Longitud (métrico) 43 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,6 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17204523
BIOPHARMA
Ver documentos
Contec™
PS-LPP-7030-BPR
No estéril
846.00€
paquete de 750
17214523
BIOPHARMA
Ver documentos
Contec™
PS-LPP-7030IR-BPR
Estéril
882.00€
paquete de 600
Descripción
Descripción
  • Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
  • Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
  • Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
  • Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
  • Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
  • Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas presaturadas PROSAT™
43 cm
40,6 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Para superficies interiores de herramientas de proceso, preparación de superficies, procesos de fabricación
50 toallitas/bolsa
70 % IPA/30 % agua desionizada
17 pulg.
16 in
Polipropileno
ISO clase 5, autorizadas para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento de la UE en materia de biocidas (BPR)
43 x 40,6 cm (17 x 16 pulg.)
Herramientas de proceso y otros equipos
1 capa
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.