Learn More
Contec™ Toallas no tejidas presaturadas PROSAT™ Sterile™
Limpie aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia. Las toallas no tejidas estériles presaturadas Contec™ PROSAT™ están diseñadas específicamente para entornos estériles.
Marca: Contec™ PS-840IR
Descripción
- Polipropileno soplado con alcohol isopropilo grado USP al 70 %/ agua desionizada al 30 %
- Consiste en toallas de 100 % polipropileno saturadas con una solución de alcohol isopropanol al 70 % y agua desionizada al 30 % en una bolsa resellable
- Producto limpio, al no tener aditivos de ningún tipo y con una concentración muy baja de sodio
- Aumentan el control y el uso responsable de los disolventes, y reducen las emisiones de COV
- Compatible con salas limpias ISO clase 5
Especificaciones
Toallitas presaturadas PROSAT™ Sterile™ | |
Tela no tejida fundida | |
960/caja | |
Estéril |
Polipropileno | |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | |
70% alcohol isopropanol/30% agua desionizada |
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol