Descripción
- Construido de una película microporosa sobre un tejido no tejido de polipropileno.
- Combina una buena protección contra las partículas con una alta repelencia a los líquidos.
- Ayuda a proporcionar una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño de hasta un micrón.
- El material es permeable solo al vapor de humedad y no es permeable al aire.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior.
- Costuras internas
- Cremallera de nailon con solapa
- La opción ideal para aplicaciones menos exigentes en términos de barrera, durabilidad y confort.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Si |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |