Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca ProSpecT™ Cryptosporidium
Detecte rápidamente el antígeno específico de Crytosporidium en muestras fecales humanas.
1060.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Descripción | Ensayo de microplaca ProSpecT Cryptosporidium |
Analitos detectables | Antígeno específico de Cryptosporidium en muestras frescas, congeladas o conservadas. |
Incluye | Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11404059
|
Thermo Scientific™
R2454096 |
Ensayo de microplaca ProSpecT Cryptosporidium | Kit para 96 pruebas | De 2 °C a 8 °C |
1060.00€
96 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Detecte rápidamente los antígenos específicos de criptosporidio (CSA, por sus siglas en inglés) en muestras fecales frescas o en conserva utilizando el ensayo de microplaca para criptosporidio Thermo Scientific™.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con esta inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de criptosporidio. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.- Excelente rendimiento clínico
- Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
- Resultados en 100 minutos
- Incubación a temperatura ambiente
- Negativos realmente incoloros
ProSpecT Cryptosporidium forma parte de la línea más completa de ensayos de microplacas disponible para pruebas enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento.
ProSpecT Cryptosporidium proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Ensayo de microplaca ProSpecT Cryptosporidium | |
Antígeno específico de Cryptosporidium en muestras frescas, congeladas o conservadas. | |
Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento |