Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca ProSpecT™ Giardia EZ
Detecte rápidamente el antígeno específico Giardia en muestras fecales humanas.
Marca: Thermo Scientific™ R2458596
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Detecte rápidamente los antígenos específicos de Giardia en muestras fecales frescas o conservadas utilizando el ensayo de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia EZ.
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con esta inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Giardia. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin rango de valores indeterminado y más flexibles opciones de transporte de muestras .- Excelente rendimiento clínico
- Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
- Resultados en 100 minutos
- Incubación a temperatura ambiente
- Negativos realmente incoloros
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Giardia | |
Ensayo de microplaca para Giardia | |
Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento |
Ensayo de microplaca ProSpecT Giardia EZ | |
Fecales | |
Detección de inmunoensayo enzimático | |
Kit para 96 pruebas |