Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca (E. coli productora de toxina Shiga) ProSpecT™ STEC
Detecte rápidamente E. coli productora de la toxina Shiga 1 y 2 en muestras fecales humanas.
1075.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Descripción | Ensayo de microplaca ProSpecT STEC («E. coli» productora de toxina Shiga) |
Analitos detectables | «E. coli» productora de la toxina Shiga 1 y 2 |
Tipo | Kit de pruebas de E. coli |
Para utilizar con (aplicación) | Detección de inmunoensayo enzimático |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11903622
|
Thermo Scientific™
R2474096 |
Ensayo de microplaca ProSpecT STEC («E. coli» productora de toxina Shiga) | Kit para 96 pruebas | N/A | |||||
Descripción
Detecte rápidamente Escherichia coli productora de la toxina Shiga en muestras frescas o conservadas utilizando el ensayo de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ para STEC (E. coli productora de toxina Shiga).
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Escherichia coli productora de toxina Shiga. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin rango de valores indeterminado y más flexibles opciones de transporte de muestras .- Excelente rendimiento clínico
- Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
- Resultados en 100 minutos
- Incubación a temperatura ambiente
- Negativos realmente incoloros
ProSpecT STEC (E. coli productora de toxina Shiga) forma parte de la línea más completa de ensayos en microplaca disponible para pruebas de enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. ProSpecT STEC ofrece una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral, a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
«E. coli» productora de la toxina Shiga 1 y 2 | |
Detección de inmunoensayo enzimático |
Ensayo de microplaca ProSpecT STEC («E. coli» productora de toxina Shiga) | |
Kit de pruebas de E. coli | |
Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.