Learn More
MP Biomedicals™ Proteasa, de S. aureus cepa V8
Utilizado para la escisión selectiva de proteínas para la secuencia de aminoácidos determinación o mapeo de péptidos
225.00€ - 1675.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para la escisión selectiva de proteínas para determinación de la secuencia de aminoácidos o mapeo de péptidos
Intervalo de pH 4 y 7,8
Tipo de muestra Staphylococcus aureus cepa V8
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Polvo
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11424211
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215197205
5 mg
947.00€
5 miligramos
11414211
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215197201
1 mg
225.00€
1 miligramo
11434211
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215197210
10 mg
1675.00€
10 miligramos
Descripción
Descripción
  • Unit Definition: One unit will hydrolyze casein to change A280 0.001 per minute, pH 7.8, at 37°C.
  • Extinction Coefficient: (E1%) E1%280 = 4.26
  • Solubility: Soluble in aqueous buffers (such as 10 mM Tris, pH 7.8 at 1 mg/mL).
  • CAS Number: 66676-43-5
  • Molecular Weight: 27,700 (sedimentation equilibrium)
Especificaciones
Especificaciones
Utilizado para la escisión selectiva de proteínas para determinación de la secuencia de aminoácidos o mapeo de péptidos
Staphylococcus aureus cepa V8
Polvo
4 y 7,8
de -20 °C
Proteasa
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Protease
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Protease