Learn More
3M™ Prenda de protección 4565
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Descripción
- Utilice 3M™ Prenda de protección 4565 como barrera superior frente a partículas peligrosas, salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles hasta de Tipo 4.
- Esta 3M™ Prenda de protección 4565 de color blanco tiene costuras reconocibles de color rojo y cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 14126 sobre agentes infecciosos, EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5.
- Pulverización de líquidos de tipo 4 EN 14605.
- Las costuras selladas reducen los puntos de exposición de la piel por el desgarro y reducen el riesgo de fugas internas por productos químicos o partículas.
- La prenda de protección también ofrece Til clase 2 en contaminación por partículas radiactivas EN1073-2, lo que significa que tiene muy buena resistencia a las partículas, además de resistencia a la pulverización de líquidos.
- Está hecha con un laminado de PE no microporoso, lo que significa que ofrece protección química con resistencia a la impregnación probada contra determinadas sustancias químicas.
- Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental.
- Esta prenda de protección también tiene un tratamiento antiestático según EN 1149, que reduce las descarga estática y reduce el riesgo de chispa y encendido.
- Usar 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece tranquilidad en materia de seguridad y protección.
- Por lo tanto, es un recurso esencial para los trabajadores.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Knit |
Estilo de cuello | Hooded |