Learn More
Cytiva Proteína G Mag Sepharose™ Xtra
High binding capacity, 27mg human IgG/mL medium, for efficient capture of antibody with high yield and purity
124.81€ - 300.00€
Especificaciones
Tipo de esfera Proteína G Mag Sepharose Xtra microesfera magnética
Capacidad de unión 27 mg de IgG humana por ml de gel
Matriz Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación rápida y a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11545664
Ver documentos
Cytiva
28-9670-66
2 x 1 mL
124.81€
paquete de 2
11555664
Ver documentos
Cytiva
28-9670-70
5 x 1 mL
300.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
  • Non adherant beads
  • Matrix: paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
  • Ligand: Protein G
  • Color: black
  • Operating temperature: room temperature
  • Can be used without detergents
  • For small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants
  • Available in 2 x 1mL and 5 x 1mL packs
Especificaciones
Especificaciones
Proteína G Mag Sepharose Xtra microesfera magnética
Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Para la purificación rápida y a pequeña escala y la detección de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de suero y células
27 mg de IgG humana por ml de gel
De 4 °C a 8 °C
Proteína G
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.