Learn More
Macherey-Nagel™ Lyophilized, Proteinase K
Se suministra con una solución estabilizadora para ofrecer mayor estabilidad. La proteinasa K Macherey-Nagel™ es una proteinasa K liofilizada que se suministra en viales previamente medidos para facilitar la preparación de la solución madre de 20 mg/ml. Se puede utilizar con los kits NucleoSpin™ y NucleoBond™.
55.50€ - 109.00€
Especificaciones
Concentración | 20 mg/mL |
---|---|
Color | Blanco |
Componentes | Solución tampón |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN y ADN viral, que incluye: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1 |
Para utilizar con (equipo) | Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tampón de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tampón de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15880918
|
Macherey-Nagel™
740506.30 |
30mg | Tampón de proteinasa (PB) de 1,8 ml |
55.50€
30 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11912312
|
Macherey-Nagel™
740506 |
100 mg (2 × 50 mg) | 8 ml de tampón de proteinasa (PB) |
109.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Proteinase K is necessary for the isolation of DNA or simultaneous RNA / DNA isolation for DNA viruses (e.g. HBV) that are more difficult to lyse. Proteinase K treatment is also recommended for viral RNA isolation when viscous samples have to be processed (e.g., sputum samples).
- Delivered with stabilizing solution to enable storage for up to six months at -20°C
- No decrease of proteinase activity when dissolved in the buffer compared to dissolving in water
- Lyophilized mataerial is supplied in precisely measured vials, to which buffer solution is added to prepare 20mg/mL stock solution
- Suitable for use with the NucleoSpin™ RNA Virus F kit and other NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits, and also suitable for use in most other applications
Especificaciones
20 mg/mL | |
Solución tampón | |
Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ | |
Proteinasa y tampón, por separado: temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos 1 año Solución madre preparada: − 20 °C hasta 6 meses |
|
Proteinase K |
Blanco | |
Aislamiento de ARN y ADN viral, que incluye: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1 | |
Vial | |
Tritirachium album | |
Liofilizado |
Seguridad y manipulación
- Proteinase K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.