Learn More
Hamilton™ PRP-1, 7 μm μde resina a granel
Las columnas PRP-1 tienen cualidades inherentes de separación de fase reversa que eliminan la necesidad de un revestimiento de fase estacionaria. La hidrólisis del recubrimiento de fase estacionaria es a menudo el factor limitante en la vida útil de la columna, por lo que la falta de recubrimiento en la resina PRP-1 extiende la longevidad de la columna. La PRP-1 también tiene una recuperación de muestras excepcional (≥ 95 %).
Marca: Hamilton™ 79579
Descripción
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Fase reversa |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-1 |
Formato | Resina a granel |
Tamaño de partícula | 7 μm |
Clasificación de la USP | USP L21 |
Tipo de material de embalaje | PSDVB |
Tamaño de poro | 100 Å |
Presión máxima | 5.000 psi |
Restauración | Haga un gradiente de 100 % agua al 100 % de acetonitrilo (repita tres veces) |
UOM | por gramo |
Especificaciones
7 μm |