Learn More
Semadeni™ Cajas PS
2.00€ - 4.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Rectangulares |
Para utilizar con (aplicación) | Embalaje, almacenamiento |
Especificaciones
Tapa | |
Poliestireno | |
Embalaje, almacenamiento | |
Archivador de portaobjetos Shandon |
Transparente | |
Rectangulares | |
Tapa de cierre hermética | |
1 unidad |