Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de PTFE DURAN™, junta esmerilada estándar 45/40 - GL 45, con junta EPDM
El adaptador de PTFE DURAN™ complementa el equipo de filtrado DURAN™, lo que permite filtrar directamente en un frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus+.
Marca:  DWK Life Sciences 294001207
150.86 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15393094
  • 183.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • Filtración directa en un frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus+
  • Reducción del riesgo de contaminación, ya que no hay ningún paso de rellenado adicional obligatorio
  • El adaptador de PTFE DURAN™ combina la junta esmerilada NS 45/40 del equipo de filtrado con la rosca de tornillo GL 45 de los frascos de laboratorio DURAN™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
53 mm
1 unidad
Filtrado; como se crea un vacío en el frasco durante el filtrado, se recomienda el uso del frasco de laboratorio de presión DURAN™ Plus+
EPDM y PTFE