Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptador de PTFE para™ dispensador FORTUNA con rosca
Completar un dispensador FORTUNA™ con un adaptador que viene con una amplia selección de roscas. El adaptador de PFTE Poulten & Graf GmbH para dispensadores con rosca FORTUNA™ permite que los recipientes más pequeños se apoyen encima del depósito existente.
20.50€ - 177.75€
Especificaciones
Tipo de producto Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Descripción Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
10575532
Ver documentos
Poulten & Graf GmbH
101 09128
GL 28
60.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
10311562
Ver documentos
Poulten & Graf GmbH
101 09130
GL 30
60.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
10529222
Ver documentos
Poulten & Graf GmbH
101 09036
GL 36
20.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
10311512
Ver documentos
Poulten & Graf GmbH
101 09160
GL 60
177.75€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
  • De PTFE (Teflon™)
  • Adaptador con rosca
  • Se puede utilizar para los ácidos y las soluciones alcalinas que no atacan al polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1
Esterilizable en autoclave
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX