Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
Marca:  Kartell™ 0072300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10081091
  • 231.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Descripción
  • Muy alta resistencia química a ácidos, álcalis y disolventes
  • Soporta temperaturas de hasta 250 °C durante periodos continuados y de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
  • Construcción resistente y flexible a prueba de golpes con excelentes propiedades antiadherentes
  • Aptos para alimentos
  • Perfil alto con boquilla. No graduados
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
1000 ml
Adecuado para productos alimenticios
250 °C
No
102,67mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
157 mm
Vaso de precipitados