Learn More
Tapa de vaso de precipitados de PTFE - vidrios de observación, Thermo Scientific Chemicals
Para su uso como tapa de vaso de precipitados o como vidrio de observación
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038097.KT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Disponible en una gama de diámetros
Especificaciones
Vidrio de observación; encaja en vasos de precipitados de 500 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Vaso de precipitados |