Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados con boquilla de PTFE
Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor. El vaso de precipitados de PTFE incluye una boquilla moldeada para facilitar el vertido.
Marca:  Fisherbrand™ 007.010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16256511
  • 39.60€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
No contaminante e inerte a reactivos muy corrosivos.
  • No humectable, ligero y resiste al calor hasta 280 °C
  • Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor
  • Fácil de limpiar.
  • Boquilla moldeada para facilitar el vertido
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
24 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
280 °C
Esterilizable en autoclave
No
24 mm
10 ml
33 mm
Vaso de precipitados
No
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales