Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PTFE
Código de producto. 15456185
100 mL, 88 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Altura (métrico):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
For use with aggressive or valuable reagents
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Flexible y con tapón de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 100 ml
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Altura (métrico) 88 mm
Tipo de producto Frasco
Diámetro (métrico) 52 mm
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de PTFE >