Learn More
Jenway™ Sonda ATC con revestimiento de PTFE para su uso con muestras corrosivas/agresivas
Sonda de compensación automática de temperatura (ATC) utilizada con medidores de pH Jenway.
Marca:  Jenway™ 16158-30
Código de producto. 11400579
  • 222.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Para su uso con medidores de pH modelos 3510, 3520 y 3540
  • Sonda de compensación automática de temperatura para su uso con muestras corrosivas y agresivas
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con muestras agresivas/corrosivas
Recubierto de PTFE