Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
13.90€ - 37.70€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de evaporación |
Incluye | Boquilla |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10582392
|
Cowie Technology™
006.1050.1 |
50 ml | 82 mm | 15 mm |
19.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10383592
|
Cowie Technology™
006.1025.1 |
25 ml | 65 mm | 12 mm |
13.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10222142
|
Cowie Technology™
006.1100.1 |
100 ml | 102 mm | 20 mm |
32.97€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10110432
|
Cowie Technology™
006.1180.1 |
180 ml | 130 mm | 22 mm |
34.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10028191
|
Cowie Technology™
006.1350.1 |
350 ml | 132 mm | 36 mm |
37.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Con o sin pico• Tabique espeso 2mm
• Cristalizador con pico
Especificaciones
Plano | |
Redondo | |
Boquilla | |
De -200 °C a +280 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Placa de evaporación | |
Suave |