Learn More
Bohlender™ Lámina de PTFE
Marca:  Bohlender™ S1803-33
Código de producto. 10154921
  • 201.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Especificaciones
1000 x 600 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bohlender™ Lámina de PTFE > Dimensiones (L x An):1000 x 600mm