Learn More
BRAND™ Toma de tierra de PTFE
Fabricados con PTFE. Las tomas esmeriladas BRAND™ con junta sin grasa no contaminan la muestra. Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C. El collar de agarre y los anillos de sellado proporcionan un sellado hermético extraordinario y una baja tasa de fugas. El diseño resistente permite un uso permanente.
Marca:  BRAND™ 51467
26.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10459712
  • 27.10€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con PTFE.
  • La junta sin grasa no contaminará la muestra.
  • Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C.
  • Diseño resistente para uso permanente.
  • Con collar de agarre y anillos de sellado para una estanquidad excelente.
  • Baja tasa de fuga: Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Collar de agarre
Toma de tierra
29/32
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NS 29/32