Learn More
Bel-Art™ Kit de barras de agitación magnética de PTFE SP Scienceware™
Se suministran en una cómoda caja de almacenamiento y proporciona disponibilidad inmediata de imanes Alnico encapsulados en PTFE.
52.60€ - 273.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (equipo) | Viales, microtubos, tubos para centrífuga |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11735064
|
Bel-Art™
F37161-0000 |
25,4 × 8, 38,1 × 8, 50,8 × 8 mm | Redondo |
73.80€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11725064
|
Bel-Art™
F37160-0000 |
25,4 × 8 mm, 38,1 × 8 mm, 50,8 × 8 mm (dos cada uno) | Octogonal |
52.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11745064
|
Bel-Art™
F37183-0000 |
12,7 × 7,92, 19,05 × 7,92, 25,4 × 7,92, 25,4 × 9,39, 38,1 × 7,92, 44,45 × 7,92, 50,8 × 9,39 mm | Octogonal |
273.00€
paquete de 22 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Sí | |
1 unidad | |
Viales, microtubos, tubos para centrífuga |