Learn More
VITLAB™ Barra de agitación magnética poligonal de PTFE
Garantice una larga durabilidad y evite la desmagnetización de las barras de agitación magnéticas poligonales de PTFE Vitlab™ con un almacenamiento adecuado y no dejándolas caer sobre superficies duras (por ejemplo, acero).
Marca: VITLAB™ 301897
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
- La forma en ángulo da lugar a una turbulencia significativa
- Consigue una mezcla eficaz, incluso a bajas velocidades de centrifugado
- FTE
Especificaciones
Para preparación, separación y concentración | |
PTFE | |
20 mm | |
10/Paq. | |
Barra de agitación magnética |
Núcleo de AlNiCo V de imán permanente | |
7 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Poligonal |