Learn More
Bohlender™ Hojas de protección de PTFE
Ideal para su uso como tapete de mesa o para el revestimiento de cajones del laboratorio.
21.00€ - 68.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hoja de protección |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud (métrico) | 1000 mm |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Acolchado de mesa, revestimiento cajones, aislamiento |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10289110
|
Bohlender™
S1803-08 |
300 mm | 0,50 mm |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10741411
|
Bohlender™
S1803-12 |
300 mm | 1,00 mm |
68.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10054800
|
Bohlender™
S1803-23 |
600 mm | 0,12 mm |
21.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10083401
|
Bohlender™
S1803-25 |
600 mm | 0,25 mm |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Se suministran en rollos con una longitud de 1000 mm
- Color blanco
- También es adecuado para su uso como vía de deslizamiento o para aislamiento
- Disponible en diversos grosores y anchuras
Especificaciones
Hoja de protección | |
1000 mm | |
Acolchado de mesa, revestimiento cajones, aislamiento |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Blanco | |
+250 °C |