Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de PTFE
Estas Cucharas de PTFE no tienen grietas y proporcionan una excelente resistencia química para sus necesidades de muestreo.
184.00€ - 305.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | PTFE virgen |
Color | Blanco |
Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la USP |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones GMP |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15819631
|
Sampling Systems™
A333-100 |
100 ml |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15829631
|
Sampling Systems™
A333-500 |
500 ml |
305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricadas en PTFE virgen
- Cumple con los requisitos de la FDA y cumple con USP clase VI
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
- Disponible en dos capacidades, 100 y 500 ml
Especificaciones
Pala | |
Blanco | |
Aplicaciones GMP |
PTFE virgen | |
FDA, Clase VI de la USP |