Learn More
Bohlender™ Fundas de PTFE con anillo de agarre
Proporciona un sellado hermético de alto vacío con una baja tasa de fuga.
Marca: Bohlender™ H933-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Reutilizable
- De PTFE con un anillo de ajuste y anillos de sellado en el exterior
- Baja tasa de fuga inferior a 0,0001 mbar
- Construcción sólida para su uso continuado
- Para tamaño estándar europeo de NS 60/46 o NS 71/51
Especificaciones
Sellado de alto vacío | |
−200°+ hasta 250 °C | |
Manguito con anillo de sujeción |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NS 71/51 |