Learn More
Bohlender™ Fundas de PTFE con anillo de agarre
Proporciona un sellado hermético de alto vacío con una baja tasa de fuga.
Marca:  Bohlender™ H933-12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10771352
  • 31.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Apto para vacío
  • Reutilizable
  • De PTFE con un anillo de ajuste y anillos de sellado en el exterior
  • Baja tasa de fuga inferior a 0,0001 mbar
  • Construcción sólida para su uso continuado
  • Para tamaño estándar europeo de NS 60/46 o NS 71/51
Especificaciones
Especificaciones
Sellado de alto vacío
−200°+ hasta 250 °C
Manguito con anillo de sujeción
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NS 60/46