Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo extraíble
Agite el contenido dentro de los matraces y otros recipientes para mezclar completamente. Las barras de agitación de PTFE con anillo extraíble Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños para adaptarse a trabajos de mezcla pequeños y grandes.
Marca:  Fisherbrand™ 001.1712
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16225751
  • 21.50€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con PTFE con núcleo magnético Alnico V
  • Anillo pivotante extraíble
  • Esterilizable en autoclave
  • Revestimiento de PTFE
  • Incluye un certificado de conformidad y un certificado de análisis
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
12 x 8 x 8 mm
8 mm
8 mm
5/Paq.
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Junta de PTFE
12 mm
Cilíndrico